Learn More
Thermo Scientific Chemicals Delta Sleep-Inducing Peptide
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Méthode de purification | HPLC |
| Nom usuel | DSIP |
| Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
| Format | Poudre |
| Poids moléculaire | 848.81 |
| Type de produit | Delta Sleep-Inducing Peptide |
| Quantité | 1 mg |
| État réglementaire | RUO - research use only |
| Séquence | Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu |