Learn More
delta-Tétradécanolactone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496536
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496536 25 g 25g
11406546 100 g 100g
11416546 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24794.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2721-22-4 | C14H26O2 | 226.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2721-22-4
Formule moléculaire C14H26O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.36
Numéro MDL MFCD00059809
Clé InChI SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme delta-tetradecalactone, 5-tetradecanolide, 2h-pyran-2-one, tetrahydro-6-nonyl, delta-tetradecanolide, delta-tetradecanolactone, tetrahydro-6-nonyl-2h-pyran-2-one, fema no. 3590, 6-nonyltetrahydro-2h-pyran-2-one, delta-myristolactone, 5-hydroxytetradecanoic acid delta-lactone
CID PubChem 520296
Nom IUPAC 6-nonyloxane-2-one
SMILES CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Tetradecanolactone
Point de fusion 130°C to 135°C
Densité 0.935
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Poids de la formule 226.36
Pourcentage de pureté 98%