Learn More
Delta-Tocopherol, MedChemExpress
Code produit 16451027
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451027 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16451027 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113026
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Delta-Tocopherol is an isomer of Vitamin E.
Spécification
Nom chimique ou matériau Delta-Tocopherol
CAS 119-13-1
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H46O2
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (124.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 402.65
Poids de la formule 402.65
Pourcentage de pureté 93.07%
Qualité Research
Forme physique Viscous Liquid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism