Learn More
delta-Valerobetaine, MedChemExpress
Code produit 16485596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485596 100 mg
16454798 10 mg
16431067 50 mg
16417547 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485596 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY114202
MedChemExpress delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
delta-Valerobetaine is a precursor of trimethylamine N-oxide (TMAO).
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Valerobetaine
CAS 6778-33-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H17NO2
Informations sur la solubilité H2O : 125 mg/mL (785.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+](C)(C)CCCCC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 159.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 159.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide