Learn More
delta-Valérobetaine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | delta-Valerobetaine |
| CAS | 6778-33-2 |
| Formule moléculaire | C8 H17 N O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | delta-Valerobetaine, 5-(trimethylammonio)pentanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-9(2,3)7-5-4-6-8(10)11/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCCCC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 5-(triméthylazaniumyl)pentanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 159.226 |
| Poids de la formule | 159.126 |