Learn More
Delta-valerolactam, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le delta-valerolactam est le matériau de départ pour obtenir différemment des hexahydrojulolidines, en utilisant la 1,4-cycloaddition intramoléculaire. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres produits chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | delta-Valerolactam |
| Point de fusion | 35°C to 39°C |
| Point d’ébullition | 255°C to 257°C |
| Point d’éclair | 147°C (296°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 106434 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 99.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
- delta-Valerolactam
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Piperidinone