Learn More
Delta-valerolactam, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484983 100 g 100g
11474983 25 g 25g
11494983 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484983 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12271.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
delta-Valerolactam is the starting material for a new route to hexahydrojulolidines, using intramolecular 1,4-cycloaddition. It is used as an intermediate in the preparation of other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le delta-valerolactam est le matériau de départ pour obtenir différemment des hexahydrojulolidines, en utilisant la 1,4-cycloaddition intramoléculaire. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’autres produits chimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 675-20-7
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00006037
Clé InChI XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
CID PubChem 12665
ChEBI CHEBI:77761
Nom IUPAC pipéridine2--one
SMILES O=C1CCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Valerolactam
Point de fusion 35°C to 39°C
Point d’ébullition 255°C to 257°C
Point d’éclair 147°C (296°F)
Quantité 100 g
Beilstein 106434
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté ≥98%