Learn More
delta-valerolactam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487150 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10487150 25 g Flacon en verre 25g
10785394 5 g Flacon en verre 5g
10316930 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10487150 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140780250
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 675-20-7 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 675-20-7
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00006037
Clé InChI XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-piperidone, 2-piperidinone, delta-valerolactam, valerolactim, 5-pentanolactam, piperidinone, piperidon, piperidone, alpha-piperidone, piperidone-2
CID PubChem 12665
ChEBI CHEBI:77761
Nom IUPAC pipéridine2--one
SMILES O=C1CCCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau δ-Valerolactam
Note relative au nom 99%
Point de fusion 35°C to 39°C
Couleur Marron à blanc
Densité 1.0730g/mL
Point d’ébullition 256°C to 262°C
Point d’éclair 147°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 238
Gravité spécifique 1.073
Informations sur la solubilité Solubility in water: 291g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethanol,ether
Viscosité 13.5 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • $7-Valerolactam