Learn More
delta-valérolactame, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | delta-Valerolactam |
| CAS | 675-20-7 |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid','5-amino-','lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7) |
| SMILES | O=C1CCCCN1 |
| Nom IUPAC | pipéridine-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.131 |
| Poids de la formule | 99.0684 |