Learn More
Delta-valérolactame, TRC
Code produit 30455757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455757 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09144025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau delta-Valerolactam
CAS 675-20-7
Formule moléculaire C5 H9 N O
Quantité 25 g
Synonyme 2-Piperidone (8CI), 2-Oxopiperidine, 5-Aminopentanoic acid lactam, 5-Pentanolactam, NSC 18894, NSC 2305, Pentanoic acid','5-amino-','lactam, Valerolactim, α-Piperidone, Δ-Valerolactam
Formule InChI InChI=1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
SMILES O=C1CCCCN1
Nom IUPAC pipéridine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 99.131
Poids de la formule 99.0684