Learn More
La Delta-valerolactone, 98 %, peut contenir du polymère ; distiller à retirer, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321717 500 g 500g
11301717 25 g 25g
11311717 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04794.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    462.06€
    379.65€ / 500g
    Économisez 82.41€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 542-28-9 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
δ-Valerolactone is employed as a chemical intermediate in the synthesis of polymers. It is also used to synthesize the copolyesters by lipase-catalyzed ring opening polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le δ-valérolactone est utilisé comme intermédiaire chimique dans la synthèse des polymères. Il est également utilisé pour synthétiser les copolyesters par polymérisation d’ouverture de cycle catalysée par la lipase.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Évitez de respirer la poussière, la vapeur, le brouillard ou le gaz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-28-9
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00006645
Clé InChI OZJPLYNZGCXSJM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delta-valerolactone, tetrahydro-2h-pyran-2-one, 5-valerolactone, 2h-pyran-2-one, tetrahydro, tetrahydropyran-2-one, tetrahydro-2-pyranone, penta-1,5-lactone, .delta.-valerolactone, .delta.-valeryllactone, tetrahydro-pyran-2-one
CID PubChem 10953
ChEBI CHEBI:16545
Nom IUPAC oxane-2-one
SMILES O=C1CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Valerolactone
Note relative au nom may contain polymer; distil to remove
Point de fusion -13°C to -12°C
Densité 1.056
Point d’ébullition 58°C to 60°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 112°C (233°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 500 g
Beilstein 106436
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 98%