Learn More
Delta-valérolactone, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | delta-Valerolactone |
| CAS | 542-28-9 |
| Formule moléculaire | C5H8O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyvaleric Acid delta-Lactone, 1-Oxacyclohexan-2-one, 2-Oxotetrahydropyran, 5-Hydroxypentanoic Acid Lactone, 5-Hydroxypentanoic Acid delta-Lactone, 5-Valerolactone, NSC 6247, Pentan-5-olide, Tetrahydro-2-pyranone, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, delta-Valeryllactone |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCCCO1 |
| Nom IUPAC | oxan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
| Poids de la formule | 100.0524 |