Learn More
delta-valérolactone, TRC
Code produit 30454810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454810 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30454810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV091445100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau delta-Valerolactone
CAS 542-28-9
Formule moléculaire C5H8O2
Quantité 100 g
Synonyme Tetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxyvaleric Acid delta-Lactone, 1-Oxacyclohexan-2-one, 2-Oxotetrahydropyran, 5-Hydroxypentanoic Acid Lactone, 5-Hydroxypentanoic Acid delta-Lactone, 5-Valerolactone, NSC 6247, Pentan-5-olide, Tetrahydro-2-pyranone, Tetrahydro-2H-pyran-2-one, delta-Valeryllactone
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCCCO1
Nom IUPAC oxan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524