Learn More
delta1-Androstènedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Androstendione (5alpha-Androst-1-en-3,17-dione) |
| CAS | 571-40-4 |
| Formule moléculaire | C19 H26 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (5α)-Androst-1-ene-3,17-dione, 5α-Androst-1-ene-3,17-dione (8CI), (5α)-Androst-1-ene-3,17-dione, 1(5α)-Androstene-3,17-dione, 1-Androstenedione, δ1-5α-Androstene-3,17-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,12,14-16H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nom IUPAC | (5S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-4H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 286.41 |
| Poids de la formule | 286.1933 |