Learn More
Delta2-Ceftazidime (>80%), TRC
Spécification
Spécification
| Format | Neat |
| Poids moléculaire | 546.58 |
| Type de produit | Impurity |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |