Learn More
Delta2-Ceftazidime (>80%), TRC
Code produit 30009310
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009310 1 mg 1mg
30003862 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009310 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2441101MG
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1000980-60-8
Synonyme Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-3-yl]methyl]-, inner salt∣Ceftazidime Delta-3-Isomer
Spécification
Format Neat
Poids moléculaire 546.58
Type de produit Impurity
Quantité 1 mg
Conditions d’expédition Room Temperature