Learn More
delta4-cholestène-3-one, TRC
Code produit 30368064
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368064 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC4321005G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Cholesten-3-one
CAS 601-57-0
Formule moléculaire C27 H44 O
Quantité 5 g
Synonyme (+)-4-Cholesten-3-one, (17β)-17-Octylandrost-4-en-3-one, 3-Oxocholest-4-ene, 4-Cholesten-3-one, 4-Cholestenone, Cholesterone, NSC 134926, NSC 63000, δ4-Cholesten-3-one, δ4-Cholestenone
Formule InChI InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3/t19-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC (8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-1,2,6,7,8,9,11, 12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthren-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 384.64
Poids de la formule 384.3392