Learn More
Delta5-Androstène-3β,17β-diol-16,16,17-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Androsten-3beta,17beta-diol-D3 |
| CAS | 73609-45-7 |
| Formule moléculaire | C19 2H3 H27 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Androst-5-ene-16,16,17-d3-3,17-diol, (3β,17β)- (9CI), 5-Androsten-3β,17β-diol-d3, 5-Androsten-3β,17β-diol-16,16,17-D3, ∆5-Androstene-3β,17β-diol-16,16,17-d3, (3β,17β)-Androst-5-ene-16,16,17-d3-3,17-diol |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O |
| Nom IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 293.46 |
| Poids de la formule | 293.2434 |