Learn More
MedChemExpress Deltonin
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Poids moléculaire | 885.04 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 55659-75-1 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 98.0% |
| Solubilité | DMSO : 50 mg/mL (56.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Cible | ERK∣Akt∣Endogenous Metabolite |
| Quantité | 5 mg |