Learn More
Demeclocycline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16497366
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497366 100 mg
16481876 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16497366 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17560
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic; is an antibiotic in the treatment of Lyme disease, acne, and bronchitis.
Demeclocycline hydrochloride is a tetracycline antibiotic
Spécification
Nom chimique ou matériau Demeclocycline hydrochloride
CAS 64-73-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22Cl2N2O8
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (199.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (39.90 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C(C1=O)=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@]2([H])C[C@]3([H])[C@H](O)C4=C(C(C3=C(O)[C@@]21O)=O)C(O)=CC=C4Cl)N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 501.31
Poids de la formule 501.31
Pourcentage de pureté 95.09%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation