Learn More
Demecolcine, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit 11481621 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481621 1 mg 1mg
11401631 10 mg 10mg
11411631 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481621 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219019501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    40.95€ / 1mg
    Économisez 2.05€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
CAS: 477-30-5 | Formula: C21H25NO5 | Weight: 371.43 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 477-30-5
Formule moléculaire C21H25NO5
Poids moléculaire (g/mol) 371.43
Numéro MDL MFCD00075459
Clé InChI NNJPGOLRFBJNIW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme demecolcine, colcemid, colchamine, --demecolcine, reichstein's f, colcemide, demecolcin, desmecolcine, santavy's substance f, --colchamine
CID PubChem 220401
ChEBI CHEBI:4393
SMILES CNC1CCC2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2C2=CC=C(OC)C(=O)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Demecolcine
Note relative au nom Agent antinéoplasique
Couleur Jaune
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 1 mg
Nom IUPAC 3,4,5,14-tétraméthoxy-10-(méthylamino)tricyclo[9.5.0.0²,⁷]hexadéca-1(16),2,4,6,11,14-hexaén-13-one
Poids de la formule 371.4
Pourcentage de pureté >98%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Demecolcine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Demecolcine