Learn More
Demephion-S, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Demephion-S |
| CAS | 2587-90-8 |
| Formule moléculaire | C5H13O3PS2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Isotinox |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13O3PS2/c1-7-9(6,8-2)11-5-4-10-3/h4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | O=P(OC)(OC)SCCSC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.26 |