Learn More
Chlorhydrate de déméthylbenzydamine-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Demethyl Benzydamine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1246817-08-2 |
| Formule moléculaire | C18H19D3ClN3O |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N-(Methyl-d3)-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(methyl-d3)aminopropoxy]-1H-indazole Monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H21N3O.ClH/c1-19-12-7-13-22-18-16-10-5-6-11-17(16)21(20-18)14-15-8-3-2-4-9-15;/h2-6,8-11,19H,7,12-14H2,1H3;1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nom IUPAC | 3-(1-bencilindazol-3-il)oxi-N-(trideuteriometil)propan-1-amina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.86 |
| Poids de la formule | 334.164 |