Learn More
Chlorhydrate de déméthyl benzzydamine, TRC
Code produit 30135187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135187 5 mg 5mg
30132480 2.5 mg 2.50mg
17912135 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135187 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2308105MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39860-97-4
Formule moléculaire C18H22ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 331.84
Synonyme N-Methyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine Hydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-methylaminopropoxy)-1H-indazole Monohydrochloride;
SMILES CNCCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Demethyl Benzydamine Hydrochloride
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H21N3O.ClH/c1-19-12-7-13-22-18-16-10-5-6-11-17(16)21(20-18)14-15-8-3-2-4-9-15;/h2-6,8-11,19H,7,12-14H2,1H3;1H