Learn More
Chlorpromazine de déméthyl chlorpromazine, TRC
Code produit 30137224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137224 25 mg 25mg
18061950 5 mg 5mg
18090540 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23083525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3953-65-9
Formule moléculaire C16 H17 Cl N2 S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 341.3
Synonyme 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Nom IUPAC 3-(2-chlorophénothiazine-10-yl)-N-méthylpropane-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Desmethylchlorpromazine Hydrochloride
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H17ClN2S.ClH/c1-18-9-4-10-19-13-5-2-3-6-15(13)20-16-8-7-12(17)11-14(16)19;/h2-3,5-8,11,18H,4,9-10H2,1H3;1H
Poids de la formule 340.0568