Learn More
Demeton-O-méthyl, TRC
Code produit 30137381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137381 500 mg 500mg
30135839 250 mg 250mg
30007240 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137381 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD231363500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-27-6
Formule moléculaire C6 H15 O3 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 230.2853
Synonyme Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl ester, Phosphorothioic acid, O-[2-(ethylthio)ethyl] O,O-di-Me ester (6CI), Demeton-O-methyl, Methyl-O-demeton, O,O-Dimethyl O-2-(ethylthio)ethyl phosphorothioate, O,O-Dimethyl O-[2-(ethylthio)ethyl] thiophosphate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, O-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethyl thiophosphate
Nom IUPAC 2-éthylsulfanylethoxy-diméthoxy-sulfanylidène-λ^{5}-phosphane
SMILES CCSCCOP(=S)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Demeton-O-methyl
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H15O3PS2/c1-4-12-6-5-9-10(11,7-2)8-3/h4-6H2,1-3H3
Poids de la formule 230.02
Pourcentage de pureté >95%