Learn More
Demeton-O, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Demeton-O |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 258.0513 |
| Pourcentage de pureté | >95% |