Learn More
Demeton-O, TRC
Code produit 30040415
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040415 100 mg 100mg
18082550 25 mg 25mg
18001060 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040415 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD231498100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-03-3
Formule moléculaire C8 H19 O3 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 258.34
Synonyme S-[2-(Ethylthio)ethyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Demetone-O
Nom IUPAC Diéthy-(2-éthylsulfanyléthoxy)-sulfanylidène-^λ{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)OCCSCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Demeton-O
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H19O3PS2/c1-4-9-12(13,10-5-2)11-7-8-14-6-3/h4-8H2,1-3H3
Poids de la formule 258.0513
Pourcentage de pureté >95%