Learn More
Demeton-S-sulfoxyde de méthylle, TRC
Code produit 30040451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30040451 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040451 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2313802.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Demeton-S-methyl sulfoxide
CAS 301-12-2
Formule moléculaire C6 H15 O4 P S2
Quantité 2.5 mg
Synonyme Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), BAY 21097, Demeton-S methyl sulfoxide, MSR, MSR (pesticide), MSR Spray Concentrate, Metaisosystox sulfoxide, Metasystox R, Methyl oxydemeton S, NSC 370785, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] thiophosphate, Oxydemeton M, Oxydemeton-methyl, R 2170, S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate
Formule InChI InChI=1S/C6H15O4PS2/c1-4-13(8)6-5-12-11(7,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCS(=O)CCSP(=O)(OC)OC
Nom IUPAC 1-diméthoxyphosphorylsulfanyl-2-éthylsulfinylléthane
Poids moléculaire (g/mol) 246.28
Poids de la formule 246.0149