Learn More
Demeton-S Sulfoxyde, TRC
Code produit 30137887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137887 25 mg 25mg
18060550 10 mg 10mg
18034040 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23139025MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2496-92-6
Formule moléculaire C8 H19 O4 P S2
Poids moléculaire (g/mol) 274.34
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] ester, Ethanethiol, 2-(ethylsulfinyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Demeton-S sulfoxide, Isosystox sulfoxide, O,O-Diethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl] phosphorothioate, Systox sulfoxide
Nom IUPAC 1-diéthyoxyphosphorylsulfanyl-2-éthylsulfinylléthane
SMILES CCOP(=O)(OCC)SCCS(=O)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Demeton-S Sulfoxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H19O4PS2/c1-4-11-13(9,12-5-2)14-7-8-15(10)6-3/h4-8H2,1-3H3
Poids de la formule 274.0462
Pourcentage de pureté >95%