Learn More
Benzoate de dénatonium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15403719 5 g 5g
15493709 1 g 1g
15413719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15403719 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61048.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Composé le plus amer connu
The bitterest compound knownDenatonium benzoate is used as an alcohol denaturant and flavor in pharmaceuticals. It is also used in antifreeze, nail biting preventions, respirator mask fit-testing, animal repellents, liquid soaps and shampoos. Further, it is used in air care products. It acts as H1 antihistamine. In addition to this, it is used as a disinfectant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé le plus amer connu, le benzoate de dénatonium, est utilisé comme dénaturant et aromatisant de l’alcool dans les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé dans l’antigel, la prévention du rongement des ongles, les tests d’ajustement des masques respiratoires, les répulsifs pour animaux, les savons liquides et les shampooings. De plus, il est utilisé dans les produits d’entretien de l’air. Il agit comme antihistaminique H1. De plus, il est utilisé comme désinfectant.
Solubilité
Soluble dans l’alcool isopropylique, méthanol. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3734-33-6
Formule moléculaire C28H34N2O3
Synonyme UNII-m5ba6gaf1o
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzoate de dénatonium
Quantité 5 g
Solubilité Soluble dans l’alcool isopropylique, le méthanol. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther.
Point de fusion 164°C à 169°C
Poids de la formule 446,59
Forme physique Solide