Learn More
Dendrobine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dendrobine |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H25NO2/c1-8(2)11-12-10-6-5-9-7-17(4)14(16(9,10)3)13(11)19-15(12)18/h8-14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11+,12-,13-,14-,16+/m1/s1 |