Learn More
Thermo Scientific™ Options de stockage dense
Description
Doublez votre capacité de stockage et divisez vos coûts de stockage de 50 %. Les options de stockage dense Thermo Scientific™ utilisent des cryoboîtes standards avec des séparateurs à tubes 13 x 13 et stockent 169 tubes de 1 ml dans une seule cryoboîte. Ces boîtes de taille standard sont compatibles avec des racks pour congélateur de laboratoire taille standard.
- Choisissez une boîte en carton ou en polycarbonate de taille standard
- Insérez le séparateur de boîtes 13 x 13
- Chargez la boîte avec 169 tubes de stockage Cryobank de 1 ml
- Glissez la boîte dans vos racks de CryoBox existants de taille standard
- Convient au congélateur mécanique ou au stockage d’azote liquide en phase vapeur
Specifications
Specifications
| Description | Tubes Nunc Cryobank 1,0 ml, vierges, avec bouchons, stériles, en vrac |
| Codage | Aucun |
| Type de flacon | Cryobank |
| Couleur | Blanc, Transparent (fermeture) |
| Conditionnement | 169 tubes/sachet |
| À utiliser avec (équipement) | Cryobanque |
| Quantité | 845/Cs. |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Tubes Cryobank |
| Capacité (métrique) | 1,0 ml |
| Show More |