Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique
Code produit 15549831 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 plaques/rack
11 plaques/rack
12 plaques/rack
18 plaques/rack
Plaques (15/rack)
Plaques (9/rack)
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15549831 11 plaques/rack 1 pièce
15947972 Plaques (15/rack) 1 pièce
15596480 10 plaques/rack 1 pièce
15920211 Plaques (9/rack) 1 pièce
15346395 18 plaques/rack 1 pièce
15366395 12 plaques/rack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15549831 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1950840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.53€
    160.11€ / 1 pièces
    Économisez 23.42€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons. Nos solutions de racks et tubes pour les congélateurs sont conçues pour accueillir des tubes allant de 200 μL à 5,0 μL.
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons dans votre laboratoire. Les racks de stockage dense Thermo Scientific™ pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique sont conçus pour contenir des tubes allant de 200 μL à 5,0 μL, offrant une capacité de stockage des échantillons maximisée pour les congélateurs-coffres ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques grande capacité.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Racks pour tubes (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température)
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Capacité 11 plaques/rack
Matériau Stainless Steel
Positions 11
Forme Rectangle
Empilables Yes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Tubes à bouchon vissé Thermo Scientific Matrix de 1.0 ml
Compatibilité du congélateur (capacité) Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks)
Congélateurs-coffres Thermo Scientific -86°C et -40°C : 12.7 pieds cubes (accueille 33 racks), 17 pieds cubes (accueille 810 racks),
Largeur (impériale) 5,3 in
Hauteur (impériale) 27.5 in
Profondeur (impériale) 3,6 in
Profondeur (métrique) 9,3 cm
Type de produit Rack, tube (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température)
Étagères 11
Hauteur (métrique) 70 cm
Largeur (métrique) 13,5 cm