Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique
Code produit 15920211 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
10 plaques/rack
11 plaques/rack
12 plaques/rack
18 plaques/rack
Plaques (15/rack)
Plaques (9/rack)
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15920211 Plaques (9/rack) 1 pièce
15947972 Plaques (15/rack) 1 pièce
15596480 10 plaques/rack 1 pièce
15346395 18 plaques/rack 1 pièce
15366395 12 plaques/rack 1 pièce
15549831 11 plaques/rack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15920211 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1950834
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons. Nos solutions de racks et tubes pour les congélateurs sont conçues pour accueillir des tubes allant de 200 μL à 5,0 μL.
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons dans votre laboratoire. Les racks de stockage dense Thermo Scientific™ pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique sont conçus pour contenir des tubes allant de 200 μL à 5,0 μL, offrant une capacité de stockage des échantillons maximisée pour les congélateurs-coffres ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques grande capacité.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Racks pour tubes (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température)
Couleur Argent
Capacité Plaques (9/rack)
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes à bouchon à vis de 1,0 ml Thermo Scientific Matrix
Compatibilité du congélateur (capacité) Thermo Scientific CryoPlus 1 (contient 7 racks), CryoPlus 2 (contient 16 racks), CryoPlus 3 (contient 30 racks), CryoPlus 4 (contient 51 racks)
Congélateurs-coffres cryogéniques mécaniques Thermo Scientific de 6,8 pi³ (contient 18 racks), 10,3 pi³ (contient 27 racks)
Largeur (impériale) 5,3 in
Hauteur (impériale) 22,5 in
Profondeur (impériale) 3,6 in
Profondeur (métrique) 9,3 cm
Type de produit Portoir pour tubes à essai (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température)
Hauteur (métrique) 57,2 cm
Largeur (métrique) 13,5 cm