Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage dense pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique
Code produit 15947972 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
10 plaques/rack
11 plaques/rack
12 plaques/rack
18 plaques/rack
Plaques (15/rack)
Plaques (9/rack)
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15947972 Plaques (15/rack) 1 pièce
15596480 10 plaques/rack 1 pièce
15920211 Plaques (9/rack) 1 pièce
15346395 18 plaques/rack 1 pièce
15366395 12 plaques/rack 1 pièce
15549831 11 plaques/rack 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15947972 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1950832
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons. Nos solutions de racks et tubes pour les congélateurs sont conçues pour accueillir des tubes allant de 200 μL à 5,0 μL.
Un processus pratique et rationalisé pour maximiser le stockage des échantillons dans votre laboratoire. Les racks de stockage dense Thermo Scientific™ pour congélateurs-coffres ultra-basse température et stockage cryogénique sont conçus pour contenir des tubes allant de 200 μL à 5,0 μL, offrant une capacité de stockage des échantillons maximisée pour les congélateurs-coffres ultra-basse température et les congélateurs cryogéniques grande capacité.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Racks pour tubes (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température)
Couleur Argent
Capacité Plaques (15/rack)
Forme Rectangle
À utiliser avec (équipement) Tubes universels à bouchon vissé Thermo Scientific Matrix de 200 µl, tubes de stockage de 500 µl, tubes de stockage de 500 µl avec DuraSeal, tubes Nunc Cryobank de 0,5 ml ;
Compatibilité du congélateur (capacité) Thermo Scientific CryoPlus 1 (accueille 7 racks), CryoPlus 2 (accueille 16 racks), CryoPlus 3 (accueille 30 racks), CryoPlus 4 (accueille 51 racks) Congélateur-coffre cryogénique mécanique Thermo Scientific 6,8 pieds cubes (accueille 18 racks), 10,3 pieds cubes (accueille 27 racks)
Largeur (impériale) 5,3 in
Hauteur (impériale) 22,5 in
Profondeur (impériale) 3,6 in
Profondeur (métrique) 9,3 cm
Type de produit Portoir pour tubes à essai (congélateurs-coffres cryogéniques et à ultrabasse température)
Hauteur (métrique) 57,2 cm
Largeur (métrique) 13,5 cm