Learn More
Alla France™ Densimètre
Code produit 11703413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,7 à 0,750 g/ml
0,750 à 0,800 g/ml
0,800 à 0,850 g/ml
0,850 à 0,900 g/ml
0,900 à 0,950 g/ml
0,950 à 1,000 g/ml
1,000 à 1,050 g/ml
1,050 à 1,100 g/ml
1,100 à 1,150 g/ml
1,150 à 1,200 g/ml
1,200 à 1,250 g/ml
1,250 à 1,300 g/ml
1,300 à 1,350 g/ml
1,350 à 1,400 g/ml
1,400 à 1,450 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de densité relative Conditionnement
11703413 1,050 à 1,100 g/ml 1 pièce
11703403 0,7 à 0,750 g/ml 1 pièce
11743403 0,750 à 0,800 g/ml 1 pièce
11753403 0,800 à 0,850 g/ml 1 pièce
11763403 0,850 à 0,900 g/ml -
11773403 0,900 à 0,950 g/ml 1 pièce
11783403 0,950 à 1,000 g/ml 1 pièce
11793403 1,000 à 1,050 g/ml 1 pièce
11713413 1,100 à 1,150 g/ml 1 pièce
11723413 1,150 à 1,200 g/ml 1 pièce
11733413 1,200 à 1,250 g/ml 1 pièce
11743413 1,250 à 1,300 g/ml 1 pièce
11773413 1,400 à 1,450 g/ml 1 pièce
11753413 1,300 à 1,350 g/ml 1 pièce
11763413 1,350 à 1,400 g/ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 11703413 Fournisseur Alla France™ Code fournisseur 3500LC105/20/Mqp
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utilisez ces thermomètres dans une grande variété d’applications. Les densimètres Alla France™ sont conformes à toutes les normes de référence. Référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
  • Densimètres (g/ml)
  • ISO, BS, DIN, NF… Traçabilité MRA
  • Usage général à 20°C
  • Mesure sous le ménisque
  • Livré systématiquement avec un certificat de traçabilité et de conformité
  • Peut être fourni avec un certificat d’étalonnage "UE" Traceable ou un certificat d’étalonnage officiel "EO"
  • Étalonné en fonction des tensions superficielles suivantes :
  • de 0,600 à 1,000 g/ml = 16 à 35 mN/m (tension faible)
  • de 1,000 à 1,300 g/ml = 55 mN/m (tension moyenne)
  • de 1,300 à 2,000 g/ml = 75 mN/m (tension élevée)
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Précision ± 0,0005 g/ml
Longueur (métrique) 335 mm
Plage de densité relative 1,050 à 1,100 g/ml