Learn More
Brannan™ Densimètres BS718
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
- Charge de grenaille
- Longueur de 190 mm
- Subdivision d’échelle 0,002
- Précision ±0,002 g/mL
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Densimètre |
| Incréments | 0,001 g/ml |
| Certifications/Conformité | UKAS |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Contenu et stockage | 20°C |
| Plage Baumé | 0,85 à 0,90 g/ml |