Learn More
Brannan™ Densimètres BS718
GREENER_CHOICE
Code produit 31488172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage Baumé:
0,85 à 0,90 g/ml
0,90 à 0,95 g/ml
1,30 à 1,35 g/ml
1,30 à 1,40 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Baumé unitSize
31488172 0,90 à 0,95 g/ml -
12801488 0,85 à 0,90 g/ml 1 pièce
12899187 1,30 à 1,35 g/ml 1 pièce
12829207 1,30 à 1,40 g/ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31488172 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/336/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.75€
    87.07€ / 5 pièces
    Économisez 7.68€
    8% de réduction
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètres à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
  • Charge de grenaille
  • Longueur de 190 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision ±0,002 g/mL
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Incréments 0,001 g/ml
Certifications/Conformité UKAS
Longueur (métrique) 270 mm
Contenu et stockage 20°C
Plage Baumé 0,90 à 0,95 g/ml