Learn More
Hecht Karl™ Densimètre
Code produit 10368741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage Baumé:
1,000 à 1,060 g/cm3
1,000 à 1,100 g/cm3
1,300 à 1,400 g/cm3
1,400 à 1,500 g/cm3
Longueur (métrique):
16 cm
30 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Baumé Longueur (métrique) Conditionnement
10368741 1,300 à 1,400 g/cm3 30 cm 1 pièce
10074091 1,000 à 1,060 g/cm3 16 cm 1 pièce
10185821 1,000 à 1,100 g/cm3 30 cm 1 pièce
10094011 1,400 à 1,500 g/cm3 30 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10368741 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 46012008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.99€
    33.86€ / 1 pièces
    Économisez 17.13€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Densimètres pour la mesure de la densité relative des liquides.
  • Les plages de jusqu’à 1 000 g/cm3 sont destinées à des liquides plus légers que l’eau
  • Les plages de 1,000 à 2,000 g/cm3 sont destinés à des liquides plus lourds que l’eau
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre
Incréments 0,001 g/cm3
Longueur (métrique) 30 cm
Plage Baumé 1,300 à 1,400 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C