Learn More
Désoxy Artémisinine, TRC
Code produit 30361281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361281 10 mg 10mg
30358083 100 mg 100mg
30355378 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361281 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23215010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72826-63-2
Formule moléculaire C15 H22 O4
Poids moléculaire (g/mol) 266.33
Synonyme 10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2(3H)-one, octahydro-3,6,9-trimethyl-, (3R,3aS,6R,6aS,9S,10aS,10bR)-, 10aH-9,10b-Epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2(3H)-one, octahydro-3,6,9-trimethyl-, [3R-(3α,3aβ,6β,6aβ,9β,10aα,10bβ)]-, (3R,3aS,6R,6aS,9S,10aS,10bR)-Octahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2(3H)-one, 2-Deoxyartemisinin, 2-Desoxyartemisinin, Deoxyarteannuin, Deoxyartemisinin, Deoxyqinghaosu, Desoxyartemisinin, Hydroarteannuin, Qing Hau Sau III, Qinghaosu III, (3R,3aS,3a1R,6R,6aS,9S,10aS)-3,6,9-trimethyldecahydro-2H-3a1,9-epoxyoxepino[4,3,2-ij]isochromen-2-one
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)CC[C@@H]1[C@@]23O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxy Artemisinin
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H22O4/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Poids de la formule 266.1518