Learn More
Acétate de désoxycorticostérone, TRC
Code produit 30364709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30364709 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23259550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxycorticosterone acetate
CAS 56-47-3
Formule moléculaire C23 H32 O4
Quantité 50 mg
Synonyme Desoxycortone acetate, 3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate, 11-Deoxycorticosterone, acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-hydroxy-, acetate, 11-Deoxycorticosterone 21-acetate, 11-Desoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-3,20-diketopregn-4-ene, 21-Acetoxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione-21-ol acetate, Arcort, Bio-Corten, Cortacet, Cortate, Cortenil, Cortesan, Cortexone acetate, Cortifar, Cortigen, Cortinaq, Cortiron, Cortivis, Cortixyl, DCA, DOC acetate, DOCA, Decorten, Decortin, Decosteron, Decosterone, Decostrate, Deoxycorticosterone 21-acetate, Deoxycorticosterone acetate, Descorterone, Descotone, Desoxycorticosterone acetate, Desoxycortone acetate, Dorcostrin, Doxo, Doxycamon, Krinocorts, NSC 9567, Ocriten, Ocritena, Percorten, Percotol, Primocort, Primocortan, Sincortex, Steraq, Syncort, Syncorta, Syncortyl, Unidocan
Formule InChI InChI=1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nom IUPAC Acétate d’[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-diméthyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydrocyclopenta[a]phénanthrèn-17-yl]-2-oxoéthyl]
Poids moléculaire (g/mol) 372.5
Poids de la formule 372.2301