Learn More
Chlorhydrate de désoxy donépézile, TRC
Code produit 30364601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364601 50 mg 50mg
30360425 25 mg 25mg
30352848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364601 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD23262550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1034439-57-0
Formule moléculaire C24 H31 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 401.97
Nom IUPAC 1-benzyl-4-[(5,6-diméthoxy-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)méthyl]pipéridine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)Cc2cc1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxy Donepezil Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H31NO2.ClH/c1-26-23-15-21-13-20(14-22(21)16-24(23)27-2)12-18-8-10-25(11-9-18)17-19-6-4-3-5-7-19;/h3-7,15-16,18,20H,8-14,17H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 401.2122
Pourcentage de pureté >95%