Learn More
Chlorhydrate d’épinéphrine désoxy, TRC
Code produit 30008376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008376 2.5 g 2.50g
30005429 250 mg 250mg
30004169 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008376 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2329202.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-32-8
Formule moléculaire C9 H13 N O2 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
Synonyme 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Pyrocatechol, 4-[2-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), 3,4-Dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, 4-(2-Methylaminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, Deoxyepinephrine hydrochloride, Ephinine hydrochloride, Epinine hydrochloride, Methyl[β-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl]amine hydrochloride, Methyldopamine hydrochloride, N-Methyldopamine hydrochloride
Nom IUPAC 4-[2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CNCCc1ccc(O)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxy Epinephrine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-5-4-7-2-3-8(11)9(12)6-7;/h2-3,6,10-12H,4-5H2,1H3;1H
Poids de la formule 203.0713
Pourcentage de pureté >95%