Description
- L’acide désoxycholique, sel de sodium est un détergent anionique utile pour l’extraction des récepteurs membranaires et d’autres protéines de la membrane plasmique ainsi que pour l’isolement des noyaux.
- L'acide désoxycholique a été utilisé dans une procédure modifiée pour récupérer 40 à 80 % d'une protéine à partir d'un échantillon de 1 %.μsolution g/mL.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Détergent |
| CAS | 302-95-4 |
| Formule moléculaire | C24H39NaO4 |
| Poids de la formule | 414,55 |
| Numéro MDL | MFCD00064139 |
| Forme | Poudre |
| Clé InChI | FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M |
| SMILES | [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C |
| Nom IUPAC | sodium (4R)-4-[(1R,3aS,3bR,5aR,7R,9aS,9bS,11S,11aR)-7,11-dihydroxy-9a,11a-diméthyl-hexadéchydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-1-yl]pentanoate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Deoxycholic Acid Sodium Salt
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: deoxycholic acid sodium salt
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.