Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide désoxycholique, 98,5-101 %
Código de producto. 10796181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10796181 100 g Flacon en verre 100g
10616732 25 g Flacon en verre 25g
10636904 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10796181 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 148141000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
L’acide désoxycholique, numéro CAS 83-44-3, est un métabolite de l’acide biliaire et du sérum sanguin.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’acide désoxycholique est un dérivé de l’acide 5bêta-cholan-24-oic avec des substitutions hydroxy aux carbones 3 et 12
•Le rôle de l’acide désoxycholique est d’absorber les graisses en les émulsifiant et en les solubilisant
Applications
• L’acide désoxycholique peut être utilisé pour l’étude en laboratoire des graisses sous-mentonnières
•L’acide désoxycholique peut perturber les membranes cellulaires
• Dans les applications de recherche en laboratoire, l’acide désoxycholique peut être utilisé pour solubiliser les protéines ou comme étalon secondaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 83-44-3
Formule moléculaire C24H40O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.58
Numéro MDL MFCD00003673
Clé InChI KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Synonyme deoxycholic acid, deoxycholate, desoxycholic acid, choleic acid, cholerebic, cholorebic, degalol, deoxycholatic acid, droxolan, pyrochol
CID PubChem 222528
ChEBI CHEBI:28834
SMILES [H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Deoxycholic acid
Point de fusion 172°C to 178°C
Couleur Rose à blanc
Résidus d’allumage 0.2 % max.
Perte à la dessiccation 1 % max. (140°C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 10, IV, 1608
Merck Index 15, 2901
Rotation spécifique +53° to +57° (20°C, 589nm) (c=1, EtOH)
Nom IUPAC (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10 S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]acide pentanoïque
Poids de la formule 392.57
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (on dried basis) (Acid)
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Deoxycholic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.