Learn More
Deoxycholic acid, MedChemExpress
Description
Deoxycholic acid (cholanoic acid), a bile acid, is a by-product of intestinal metabolism, that activates the G protein-coupled bile acid receptorTGR5.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Deoxycholic acid |
| CAS | 83-44-3 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H40O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Cholanoic Acid Desoxycholic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (254.73 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CC[C@@]3([H])[C@@]4(CC[C@@H](O)C3)C)([H])[C@]4([H])C[C@@H]1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 392.57 |
| Afficher plus |