Learn More
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate
Code produit 16443348
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16443348 10 mg
16499876 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16443348 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY101400
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Deoxycytidine triphosphate (dCTP) is a nucleoside triphosphate that can be used for DNA synthesis. Deoxycytidine triphosphate has many applications, such as real-time PCR, cDNA synthesis, and DNA sequencing.
Spécification
CAS 2056-98-6
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Type de produit Biochemical Assay Reagents
Quantité 10 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Synonyme dCTP ∣ 2′-Deoxycytidine-5′-triphosphate
Poids moléculaire 467.16 g/mol
Solubilité H2O : 50 mg/mL (107.03 mM; Need ultrasonic)