Learn More
Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride, TRC
Code produit 30355222
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30355222 5 mg 5mg
30366600 10 mg 10mg
30366809 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30355222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2360005MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 210174-73-5
Formule moléculaire C6 H13 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 183.63
Synonyme 3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride (1:1), (2S,3R,4S,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-methyl-, hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)- (9CI), 1,5-Dideoxy-1,5-imino-L-fucitol hydrochloride, Deoxyfuconojirimycin hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)-2-Methyl-3,4,5-trihydroxypiperidine hydrochloride, (2S,3R,4S,5R)-2-Methylpiperidine-3,4,5-triol hydrochloride
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-methylpiperidine-3,4,5-triol;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@@H]1NC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxyfuconojirimycin, Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3.ClH/c1-3-5(9)6(10)4(8)2-7-3;/h3-10H,2H2,1H3;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
Poids de la formule 183.0662
Pourcentage de pureté >95%