Learn More
Hydrochlorure de désoxymannojirimycine, TRC
Code produit 30362750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362750 10 mg 10mg
30358532 5 mg 5mg
30354448 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362750 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD24000010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73465-43-7
Formule moléculaire C6 H13 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Synonyme 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride (1:1), (2R,3R,4R,5R)-, 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, (2R,3R,4R,5R)- (9CI), 3,4,5-Piperidinetriol, 2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride, [2R-(2α,3β,4α,5α)]-, 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride, manno-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)pipéridine-3,4,5-triol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Deoxymannojirimycin, Hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO4.ClH/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3;/h3-11H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1
Poids de la formule 199.0611
Pourcentage de pureté >95%